Läs mer
2,4-Dibromo-6-nitroanilin, 99 %
Produktkod. 11349186
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11349186 25 g 25g
11339186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349186 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20333.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
CAS: 827-23-6 | C6H4Br2N2O2 | 295,918 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 827-23-6
Molekylformel C6H4Br2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 295.918
MDL-nummer MFCD00012107
InChI-nyckel OBTUHOVIVLDLLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,4-dibromo-6-nitro, 2,4-dibromo-6-nitrophenylamine, 2,4-dibromo-6-nitrobenzenamine, acmc-209pq0, 2-nitro-4,6-dibromoaniline, 4,6-dibromo-2-nitroaniline, 2,4-dibromo-6-nitro-aniline, 2,4-dibromo-6-nitro-phenylamine, aniline, 2,4-dibromo-6-nitro, benzenamine,2,4-dibromo-6-nitro
PubChem CID 70009
IUPAC-namn 2,4-dibrom-6-nitroanilin
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Br)N)[N+](=O)[O-])Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dibromo-6-nitroaniline
Smältpunkt 129 °C till 131 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2805574
Formel vikt 295.92
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.