missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4-Dibromo Deuteroporphyrin IX Dimethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dibromo Deuteroporphyrin IX Dimethyl Ester |
| CAS | 5432-34-8 |
| Molekylformel | C32H32Br2N4O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | NSC 18513 |
| InChI formel | InChI=1S/C32H32Br2N4O4/c1-15-19(7-9-29(39)41-5)25-14-26-20(8-10-30(40)42-6)16(2)22(36-26)12-27-32(34)18(4)24(38-27)13-28-31(33)17(3)23(37-28)11-21(15)35-25/h11-14,37-38H,7-10H2,1-6H3 |
| LEDER | COC(=O)CCC1=C(C)c2cc3nc(cc4[nH]c(cc5nc(cc1[nH]2)c(CCC(=O)OC)c5C)c(Br)c4C)c(Br)c3C |
| Molekylvikt (g/mol) | 696.43 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?