Läs mer
2,4'-Dibromoacetophenone, 98+%
Produktkod. 11494654
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494654 5 g 5g
11404664 25 g 25g
11414664 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494654 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13687.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-73-0 | C8H6Br2O | 277.943 g/mol
2,4'-Dibromoacetofenon används som ett reagens för analys av fettsyror med HPLC som 4-bromfenacylestrar, för användning vid skydd av fenoler och karboxylsyror. Det genomgår kondensationsreaktioner med aldehyder i närvaro av SnCl2 eller SmI3 för att geα ,β -omättade ketoner. Det är också användbart vid förestring av karboxylsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,4′ -Dibromacetofenon används som ett reagens för analys av fettsyror med HPLC som 4-bromfenacylestrar, för användning vid skydd av fenoler och karboxylsyror. Det genomgår kondensationsreaktioner med aldehyder i närvaro av SnCl2 eller SmI3 för att geα ,β -omättade ketoner. Det är också användbart vid förestring av karboxylsyror.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid (5 mg/ml), metanol (20 mg/ml), toluen och etanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvaras i kylt skick. Inkompatibel med baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-73-0
Molekylformel C8H6Br2O
Molekylvikt (g/mol) 277.943
MDL-nummer MFCD00000200
InChI-nyckel FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4'-dibromoacetophenone, 2-bromo-1-4-bromophenyl ethanone, 4-bromophenacyl bromide, p-bromophenacyl bromide, ethanone, 2-bromo-1-4-bromophenyl, 4'-bromophenacyl bromide, p-bromophenacyl-8, alpha,p-dibromoacetophenone, alpha,4-dibromoacetophenone, 4-bromo bromoacetyl benzene
PubChem CID 7454
IUPAC-namn 2-brom-l-(4-bromfenyl)etanon
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4'-Dibromoacetophenone
Smältpunkt 108°C to 112°C
Odör Pungent
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 607604
Merck Index 14,1427
Formel vikt 277.95
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.