Läs mer
2,4'-Dibromoacetophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4'-Dibromoacetophenone |
| CAS | 99-73-0 |
| Molekylformel | C8H6Br2O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,4'-Dibromo-acetophenone, 2-(4-Bromophenyl)-2-oxoethyl Bromide, 2-Bromo-1-(4-bromophenyl)-1-ethanone, 2-Bromo-1-(4-bromophenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-bromoacetophenone, 4,α-Dibromoacetophenone, 4-Bromo(bromoacetyl)benzene, 4-Bromophenacyl bromide, Bromomethyl 4-bromophenyl ketone, Bromomethyl p-bromophenyl ketone, GSK-3β Inhibitor VII, NSC 6224, p,α-Dibromoacetophenone, p-Bromophenacyl bromide, α,4-Dibromoacetophenone, α,4'-Dibromoacetophenone, α,p-Dibromoacetophenone, α-Bromo-4-bromoacetophenone, α-Bromo-p-bromoacetophenone, ω,4-Dibromoacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2 |
| LEDER | BrC1=CC=C(C(CBr)=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-(4-bromophenyl)ethan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.94 |
| Formel vikt | 275.8785 |