Läs mer
2,4-Dibromoanilin, 98+%
Produktkod. 11460943
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460943 100 g 100g
11440943 5 g 5g
11450943 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460943 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13329.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
CAS: 615-57-6 | C6H5Br2N | 250,921 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 615-57-6
Molekylformel C6H5Br2N
Molekylvikt (g/mol) 250.921
MDL-nummer MFCD00007633
InChI-nyckel DYSRXWYRUJCNFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,4-dibromo, 2,4-dibromobenzenamine, 2,4-dibromo-phenylamine, dibromobenzenamine, 2,4-dibromanilin, pubchem3447, 2,4-dibromophenylamine, benzenamine,4-dibromo, 2,4-bis bromanyl aniline, acmc-209mu0
PubChem CID 12004
IUPAC-namn 2,4-dibromanilin
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)Br)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,4-Dibromoaniline
Smältpunkt 78 °C till 82 °C
Densitet 2.297
Kokpunkt 156 °C (24 mmHg)
Odör Kännetecken
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2206653
Formel vikt 250.93
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.