Läs mer
2,4-Dibromobenzenesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11369905
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet unitSize
11369905 1 g 1g
11379905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11369905 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L19887.03
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 72256-95-2 | C6H3Br2ClO2S | 334.41 g/mol
2,4-dibrombensensulfonylklorid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,4-dibrombensensulfonylklorid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72256-95-2
Molekylformel C6H3Br2ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 334.41
MDL-nummer MFCD03093759
InChI-nyckel OMOXIKAWVFDFNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dibromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4-dibromobenzenesulphonyl chloride, 2,4-dibromophenyl chlorosulfone, pubchem5111, 2,4-dibromophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,4-dibromo, 2,4-bis bromanyl benzenesulfonyl chloride, 2,4-dibromobenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2737366
IUPAC-namn 2,4-dibrombensensulfonylklorid
LEDER ClS(=O)(=O)C1=C(Br)C=C(Br)C=C1
Specifica
Kemiskt namn eller material 2,4-Dibromobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 82°C to 86°C
Kokpunkt 128°C (0.2 mmHg)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2694058
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 334.41
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.