Läs mer
2,4-Dibromobenzoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dibromobenzoic acid |
| CAS | 611-00-7 |
| Molekylformel | C7 H4 Br2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Br2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(Br)cc1Br |
| IUPAC-namn | 2,4-dibromobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.913 |
| Formel vikt | 277.858 |