Läs mer
2,4'-Dibromobenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4'-Dibromobenzophenone |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8Br2O/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-8H |
| Formel vikt | 337.8942 |