Läs mer
2,4-Dibromobutyric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dibromobutyric Acid |
| CAS | 63164-16-9 |
| Molekylformel | C4 H6 Br2 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6Br2O2/c5-2-1-3(6)4(7)8/h3H,1-2H2,(H,7,8) |
| LEDER | OC(=O)C(Br)CCBr |
| IUPAC-namn | 2,4-dibromobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.897 |
| Formel vikt | 243.8735 |