Läs mer
2,4-Dibromophenol-3,5,6-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dibromophenol ring-d3 |
| CAS | 1219805-97-6 |
| Molekylformel | C6 2H3 H Br2 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2,4-Dibromophenol D3, 2,4-Dibromophenol (ring-D3), 2,4-Dibromophenol-3,5,6-d3, 2,4-Dibromo-3,5,6-trideuteriophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Br2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1D,2D,3D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c(Br)c1O |
| IUPAC-namn | 2,4-dibromo-3,5,6-trideuteriophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.92 |
| Formel vikt | 252.8817 |