Läs mer
2,4-Dibromorenol, 98 %
Produktkod. 11490997
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490997 100 g 100g
11480997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23394.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 615-58-7 | C6H4Br2O | 251,905 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-58-7
Molekylformel C6H4Br2O
Molekylvikt (g/mol) 251.905
MDL-nummer MFCD00002149
InChI-nyckel FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,4-dibromo, 2,4-dibromo-phenol, 2,4-dibromphenol, unii-ia75t5c9tg, 2,4-bis bromanyl phenol, ia75t5c9tg, phenol,4-dibromo, emery 9331, acmc-1bga9, 2,4-dibromophenol
PubChem CID 12005
ChEBI CHEBI:34238
IUPAC-namn 2,4-dibromfenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dibromophenol
Smältpunkt 35 °C till 38 °C
Kokpunkt 239 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Fenolliknande
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1861291
Formel vikt 251.92
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Dibromophenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dibromophenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.