Läs mer
2,4-Dibromofenol, 99 %
Produktkod. 10617561 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10617561 5 g Glasflaska 5g
10792582 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10617561 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 406510050
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
CAS: 615-58-7 | C6H4Br2O | 251,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 615-58-7
Molekylformel C6H4Br2O
Molekylvikt (g/mol) 251.91
MDL-nummer MFCD00002149
InChI-nyckel FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,4-dibromo, 2,4-dibromo-phenol, 2,4-dibromphenol, unii-ia75t5c9tg, 2,4-bis bromanyl phenol, ia75t5c9tg, phenol,4-dibromo, emery 9331, acmc-1bga9, 2,4-dibromophenol
PubChem CID 12005
ChEBI CHEBI:34238
IUPAC-namn 2,4-dibromfenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dibromophenol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 36 °C till 39 °C
Färg Beige eller vit till gul
Kokpunkt 154 °C (11,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Br2C6H3OH
Kvantitet 5 g
Formel vikt 251.91
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin massa, bitar eller kristaller och pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.