Läs mer
2,4-Dibromophenol Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dibromophenol Acetate |
| CAS | 36914-79-1 |
| Molekylformel | C8H6Br2O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2,4-Dibromophenyl Acetate, 2,4-Dibromo-phenol Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Br2O2/c1-5(11)12-8-3-2-6(9)4-7(8)10/h2-4H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)Oc1ccc(Br)cc1Br |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.94 |
| Formel vikt | 291.8735 |