Läs mer
2,4-Dibromorfenol, TRC
Produktkod. 30132855
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132855 50 g
30004115 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30132855 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42574550G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-58-7
Molekylformel C6 H4 Br2 O
Molekylvikt (g/mol) 251.9
Synonym 2,4-Dibromophenol, Phenol, 2,4-dibromo- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), NSC 5723, NSC 6213
IUPAC-namn 2,4-dibromfenol
LEDER Oc1ccc(Br)cc1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dibromophenol
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H4Br2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
Formel vikt 249.8629