Läs mer
2,4-Dibromopyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11354446
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354446 5 g 5g
11344446 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354446 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20038.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58530-53-3
Molekylformel C5H3Br2N
Molekylvikt (g/mol) 236.89
MDL-nummer MFCD01859720
InChI-nyckel PCMMSLVJMKQWMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dibromo-pyridine, pyridine, 2,4-dibromo, 2,4-dibrompyridin, pubchem5452, acmc-1av5w, 2,4-dibromopyridine, ksc493e4t
PubChem CID 817104
IUPAC-namn 2,4-dibrompyridin
LEDER BrC1=CC=NC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dibromopyridine
Smältpunkt 38°C to 40°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 236.9
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.