Läs mer
2,4-Dibromotiazol, 97 %
Produktkod. 15416708
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15416708 5 g 5g
15406708 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416708 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60230.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 4175-77-3 | C3HBr2NS | 242,916 g/mol
2,4-Dibromtiazol används som en byggsten i en syntes av Melithiazol C med användning av en mycket (E)-selektiv korsmetates mellan den härledda 4-vinyltiazolen och en dienotsidokedja. Det används också som en mellanprodukt vid framställningen av olika 2,4-disubstituerade tiazolderivat med biologiskt aktiva egenskaper såsom överlevnadsmotorneuron (SMN) proteinmodulatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,4-dibromotiazol appliceras som en byggsten i en syntes av melitiazol C med användning av en mycket (E)-selektiv korsmetates mellan den härledda 4-vinyltiazolen och en dienotsidokedja. Det används också som en mellanprodukt vid framställningen av olika 2,4-disubstituerade tiazolderivat med biologiskt aktiva egenskaper såsom överlevnadsmotorneuron (SMN) proteinmodulatorer.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4175-77-3
Molekylformel C3HBr2NS
Molekylvikt (g/mol) 242.916
MDL-nummer MFCD01318994
InChI-nyckel MKEJZKKVVUZXIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dibromothiazole, 2,4-dibromo thiazole, dibromothiazole, 2.4-dibromothiazole, soxlllqacqdfwmijp@, 2,4-dibromo-thiazole, acmc-209jll, ksc235o5d, 2 pound not4-dibromo-thiazole
PubChem CID 2763297
IUPAC-namn 2,4-dibrom-1,3-tiazol
LEDER C1=C(N=C(S1)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dibromothiazole
Smältpunkt 80 °C till 84 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 242.92
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.