Läs mer
2,4-Dibromotiofen, 90+%
Produktkod. 11333167
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11333167 25 g 25g
11313167 1 g 1g
11323167 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11333167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13591.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 3140-92-9 | C4H2Br2S | 241,928 g/mol
2,4-dibromtiofen används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som en mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
2,4-dibromotiofen används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som en mellanprodukt i organisk syntes.
Löslighet
Det är olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3140-92-9
Molekylformel C4H2Br2S
Molekylvikt (g/mol) 241.928
MDL-nummer MFCD00043889
InChI-nyckel WAQFYSJKIRRXLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,4-dibromo, 2,4 dibromothiophene, pubchem1908, 2,4-dibromo-thiophene, acmc-1cq64
PubChem CID 2724560
IUPAC-namn 2,4-dibromtiofen
LEDER C1=C(SC=C1Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dibromothiophene
Densitet 2.16
Kokpunkt 215 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.632
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 107651
Löslighetsinformation Den är olöslig i vatten.
Formel vikt 241.94
Procent renhet ≥90%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.