Läs mer
2,4-Dibromothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10403023
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10403023 1 g 1g
10239974 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10403023 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC28510DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 3140-92-9
Molekylformel C4H2Br2S
Molekylvikt (g/mol) 241.928
MDL-nummer MFCD00043889
InChI-nyckel WAQFYSJKIRRXLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,4-dibromo, 2,4 dibromothiophene, pubchem1908, 2,4-dibromo-thiophene, acmc-1cq64
PubChem CID 2724560
IUPAC-namn 2,4-dibromothiophene
LEDER C1=C(SC=C1Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dibromothiophene
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Densitet 2.1400g/mL
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 241.93
Procent renhet 95%