Läs mer
2,4-Dibromotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15460809
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15460809 1 g 1g
15470809 5 g 5g
15480809 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15460809 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63869.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31543-75-6
Molekylformel C7H6Br2
Molekylvikt (g/mol) 249.933
MDL-nummer MFCD00052985
InChI-nyckel GHWYNNFPUGEYEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dibromotoluene, benzene, 2,4-dibromo-1-methyl, 2,4-bromotoluene, 2,4-dibromo-toluene, pubchem3915, 2,4-dibromo toluene, acmc-1bn9b, ksc497e7f, 2,4-dibromo-1-methyl-benzene, ghwynnfpugeyem-uhfffaoysa
PubChem CID 94421
IUPAC-namn 2,4-dibromo-1-methylbenzene
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dibromotoluene
Smältpunkt -10°C (decomposition)
Densitet 1.85 g/mL
Kokpunkt 243°C (decomposition)
Brytningsindex 1.601
Kvantitet 1 g
Beilstein 2078741
Formel vikt 249.93
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska