Läs mer
2,4-diklor-1-(2-jodfenoxi)bensen,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10762863
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10762863 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10621103 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10762863 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD08469DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175136-78-4
Molekylformel C12H7Cl2IO
Molekylvikt (g/mol) 364.99
MDL-nummer MFCD00052444
InChI-nyckel ULAWXTPGHWKSDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-1-2-iodophenoxy benzene, 2,4-dichloro-1 2-iodophenoxy benzene, benzene,2,4-dichloro-1-2-iodophenoxy
PubChem CID 2776994
IUPAC-namn 2,4-diklor-l-(2-jodfenoxi)bensen
LEDER ClC1=CC(Cl)=C(OC2=CC=CC=C2I)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dichloro-1-(2-iodophenoxy)benzene
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%+
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel Cl2C6H3OC6H4I
Kvantitet 1 g
Formel vikt 364.99
Procent renhet 95%