Läs mer
2,4-diklor-1,3,5-triazin, TRC
Produktkod. 30378823
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30378823 5 g
1 options
Produktkod. 30378823 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4359955G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
CAS 2831-66-5
Molekylformel C3HCl2N3
Kvantitet 5 g
Synonym 2,4-Dichloro-s-triazine, 2,4-Dichloro-sym-triazine, 2,4-Dichlorotriazine, 2,6-Dichloro-1,3,5-triazine, 4,6-Dichloro-s-triazine, Dichloro-s-triazine, Eco-Ever 6, Ekoeba 6
InChI formel InChI=1S/C3HCl2N3/c4-2-6-1-7-3(5)8-2/h1H
LEDER Clc1ncnc(Cl)n1
IUPAC-namn 2,4-diklor-1,3,5-triazin
Molekylvikt (g/mol) 149.97
Formel vikt 148.9548