Läs mer
2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10723063
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10723063 1 g Amber Glass Bottle 1g
10202792 10 g Amber Glass Bottle 10g
10387244 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10723063 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RDP00053DA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1836-75-5
Molekylformel C12H7Cl2NO3
Molekylvikt (g/mol) 284.092
MDL-nummer MFCD00128026
InChI-nyckel XITQUSLLOSKDTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrofen, 2,4-dichloro-1-4-nitrophenoxy benzene, nitrochlor, nitrophen, niclofen, nitrophene, trizilin, mezotox, nitrafen, nitraphen
PubChem CID 15787
IUPAC-namn 2,4-dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene
LEDER C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene
CAS Min % 97.0
Densitet 1.3000g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Linjär formel Cl2C6H3OC6H4NO2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 284.1
Procent renhet 97%