Läs mer
2,4-diklor-1-(4-nitrofenoxi)bensen, 98 %
Produktkod. 11458857
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458857 25 g 25g
11448857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11458857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19977.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 1836-75-5 | C12H7Cl2NO3 | 284,092 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1836-75-5
Molekylformel C12H7Cl2NO3
Molekylvikt (g/mol) 284.092
MDL-nummer MFCD00128026
InChI-nyckel XITQUSLLOSKDTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrofen, 2,4-dichloro-1-4-nitrophenoxy benzene, nitrochlor, nitrophen, niclofen, nitrophene, trizilin, mezotox, nitrafen, nitraphen
PubChem CID 15787
IUPAC-namn 2,4-diklor-l-(4-nitrofenoxi)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene
Smältpunkt 68 °C till 71 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1887356
Merck Index 14,6598
Formel vikt 284.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.