Läs mer
2,4-diklor-1-jodbensen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10767495
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10767495 50 g 50g
10566334 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10767495 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00185EE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 29898-32-6
Molekylformel C6H3Cl2I
Molekylvikt (g/mol) 272.894
InChI-nyckel ZQKJCBDCOGLKCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-4-iodobenzene, 2,4-dichloroiodobenzene, benzene, 2,4-dichloro-1-iodo, 1-iodo-2,4-dichlorobenzene, pubchem3692, 2,4-dichlor-jodbenzol, acmc-209hbu, 1,3-dichloro4-iodobenzene, 1,3-dichloro 4-iodobenzene, 2,4-dichloro-1-iodo-benzene
PubChem CID 96864
IUPAC-namn 2,4-diklor-l-jodbensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dichloro-1-iodobenzene
CAS Min % 97.0
Densitet 2.0100g/mL
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 50 g
Formel vikt 272.9
Procent renhet 97%