missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4-Dichloro-1-nitrobenzene, Mikromol™

Produktkod. 18081420
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18081420 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18081420 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3984.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2,4-Dichloro-1-nitrobenzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloronitrobenzene
CAS 611-06-3
Analyt- eller komponentnamn 2,4-Dichloronitrobenzene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H3 Cl2 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzene, 2,4-dichloro-1-nitro-, 2,4-Dichloro-1-nitrobenzene, 1,3-Dichloro-4-nitrobenzene, 2,4-Dichloronitrobenzene, 4-Nitro-1,3-dichlorobenzene, NSC 43196
InChI formel InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC-namn 2,4-dichloro-1-nitrobenzene
Molekylvikt (g/mol) 192
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 190.9541 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.