Läs mer
2,4-Dichloro-1-nitrobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichloronitrobenzene |
| CAS | 611-06-3 |
| Molekylformel | C6 H3 Cl2 N O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,4-Dichloro-1-nitrobenzene, 1,3-Dichloro-4-nitrobenzene, 2,4-Dichloronitrobenzene, 4-Nitro-1,3-dichlorobenzene, NSC 43196 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 2,4-dichloro-1-nitrobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 192 |
| Formel vikt | 190.9541 |