Läs mer
2,4-Dichloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11378975
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378975 5 g 5g
11368975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378975 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14105.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29091-09-6
Molekylformel C7HCl2F3N2O4
Molekylvikt (g/mol) 304.99
MDL-nummer MFCD00042480
InChI-nyckel DPQYRXNRGNLPFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, 2,4-dichloro-1,3-dinitro-5-trifluoromethyl benzene, unii-upf413436j, 2,4-dichloro-3,5-dinitro benzotrifluoride, benzene, 2,4-dichloro-1,3-dinitro-5-trifluoromethyl, 2,4-chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, pubchem5443, dsstox_cid_24639, dsstox_rid_80369
PubChem CID 94398
IUPAC-namn 2,4-dichloro-1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl)benzene
LEDER C1=C(C(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])Cl)[N+](=O)[O-])Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride
Smältpunkt 74°C to 78°C
Kokpunkt 291°C to 294°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 2062037
Formel vikt 305
Procent renhet 97%