Läs mer
2,4-Dichloro-3-cyanopyridine, 95%
Produktkod. 15449998
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15449998 1 g 1g
15469998 250 mg 250mg
15459998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15449998 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63347.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 180995-12-4 | C6H2Cl2N2 | 172.996 g/mol
2,4-diklor-3-cyanopyridin, används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,4-Dikloro-3-cyanopyridin, används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 180995-12-4
Molekylformel C6H2Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 172.996
MDL-nummer MFCD09750302
InChI-nyckel OQYZEFBWEXEOPL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21997828
IUPAC-namn 2,4-diklorpyridin-3-karbonitril
LEDER C1=CN=C(C(=C1Cl)C#N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-3-cyanopyridine
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Synonym 2,4-dichloro-3-cyanopyridine, 2,4-dichloronicotinonitrile, 2,4-dichloro-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2,4-dichloro, 3-cyano-2,4-dichloropyridine, pubchem5457, bys83, 3-cyano-2,4dichloropyridine, ksc493a5f, 3-pyridinecarbonitrile,2,4-dichloro
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 173
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.