Läs mer
2,4-Dichloro-3-nitroquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichloro-3-nitroquinoline |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4Cl2N2O2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)12-9(11)8(7)13(14)15/h1-4H |