Läs mer
2,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidine hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidine hydrochloride |
| CAS | 1187830-76-7 |
| Molekylformel | C7H7N3Cl2 • HCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl2N3.ClH/c8-6-4-1-2-10-3-5(4)11-7(9)12-6;/h10H,1-3H2;1H |
| LEDER | Cl.ClC=1N=C(Cl)C2=C(N1)CNCC2 |
| IUPAC-namn | 2,4-dichloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidine hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.51 |
| Formel vikt | 238.98 |