missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidine hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidine hydrochloride |
| CAS | 1187830-76-7 |
| Molekylformel | C7H7N3Cl2 • HCl |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl2N3.ClH/c8-6-4-1-2-10-3-5(4)11-7(9)12-6;/h10H,1-3H2;1H |
| LEDER | Cl.ClC=1N=C(Cl)C2=C(N1)CNCC2 |
| IUPAC-namn | 2,4-dichloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidine hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.51 |
| Formel vikt | 238.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?