Läs mer
2,4-diklor-5-bromopyrimidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine |
| CAS | 36082-50-5 |
| Molekylformel | C4 H Br Cl2 N2 |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4HBrCl2N2/c5-2-1-8-4(7)9-3(2)6/h1H |
| LEDER | Clc1ncc(Br)c(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | 5-bromo-2,4-dikloropyrimidin |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.87 |
| Formel vikt | 225.87 |