Läs mer
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11479677
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479677 100 g 100g
11459677 5 g 5g
11469677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22153.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 704-10-9
Molekylformel C8H5Cl2FO
Molekylvikt (g/mol) 207.03
MDL-nummer MFCD00077499
InChI-nyckel FAKJFAMIABOKBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-dichloro-5'-fluoroacetophenone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl ethanone, 2,4-dichloro-5-fluoroacetophenone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl ethan-1-one, dcfa, acetophenone, 2',4'-dichloro-5'-fluoro, 6-acetyl-1,3-dichloro-4-fluorobenzene, 1-2,4-dichloro-5-fluoro-phenyl ethanone, ethanone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl, 1-acetyl-2,4-dichloro-5-fluorobenzene
PubChem CID 727250
IUPAC-namn 1-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)ethanone
LEDER CC(=O)C1=CC(F)=C(Cl)C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone
Smältpunkt 34°C to 36°C
Densitet 1.425
Kokpunkt 134°C to 135°C (15 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.546
Kvantitet 100 g
Beilstein 3090042
Formel vikt 207.03
Procent renhet 97%