Läs mer
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11936561 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11936561 1 g 1g
11946561 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11936561 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 443220010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2927-71-1
Molekylformel C4HCl2FN2
Molekylvikt (g/mol) 166.96
MDL-nummer MFCD00233551
InChI-nyckel WHPFEQUEHBULBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2,4-dichloropyrimidine, 2,6-dichloro-5-fluororacil, 2,4-dichloro-5-fluoro pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-fluoro, 2,6-dichloro-5-fluoropyrimidine, 2,4-dichlor-5-fluorpyrimidin, pubchem5290, ksc204s2l, 2,4-dichloro-5fluoropyrimidine
PubChem CID 250705
IUPAC-namn 2,4-dichloro-5-fluoropyrimidine
LEDER FC1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dichloro-5-fluoropyrimidine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 38°C to 40°C
Färg Brown to White
Kokpunkt 67°C to 68°C (6.0 Torr)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
UN-nummer 3261
Formel vikt 166.97
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder, Crystalline Powder or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.