Läs mer
2,4-diklor-5-isopropoxyanilin, 98 %
Produktkod. 11354985
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354985 5 g 5g
11344985 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354985 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18371.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 41200-96-8 | C9H11Cl2NO | 220,093 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41200-96-8
Molekylformel C9H11Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 220.093
MDL-nummer MFCD00974411
InChI-nyckel RWRWIICNMOKBIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-isopropoxyaniline, 2,4-dichloro-5-2-propyloxy aniline, 2,4-dichloro-5-propan-2-yloxy aniline, benzenamine, 2,4-dichloro-5-1-methylethoxy, acmc-20aodr, 2,4-dichloro-5-isopropyloxyaniline, 2,4-dichloro-5-isopropoxyphenylamine, 2,4-dichloro-5-isopropoxy-phenylamine, 2,4-dichloro-5-1-methylethoxy aniline, 2,4-dichloro-5-methylethoxy phenylamine
PubChem CID 170476
IUPAC-namn 2,4-diklor-5-propan-2-yloxianilin
LEDER CC(C)OC1=C(C=C(C(=C1)N)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-5-isopropoxyaniline
Smältpunkt 40 °C till 44 °C
Kokpunkt 110 °C till 112 °C (0,2 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2836827
Formel vikt 220.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.