Läs mer
2,4-diklor-5-metoxilin, TRC
Produktkod. 30369562
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30369562 100 mg
1 options
Produktkod. 30369562 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD434815100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-5-methoxyaniline
CAS 98446-49-2
Molekylformel C11 H13 N O3 S
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13NO3S/c13-10-6-15-11(14)12-9(10)7-16-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10,13H,6-7H2,(H,12,14)/t9-,10-/m1/s1
LEDER O[C@@H]1COC(=O)N[C@@H]1CSc2ccccc2
IUPAC-namn (4S,5S)-5-hydroxy-4-(fenylsulfanylmetyl)-1,3-oxazinan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 239.291
Formel vikt 239.062