Läs mer
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15492588
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15492588 10 g 10g
15402598 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15492588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56153.09
Request Bulk or Custom Format
Det används för framställning av heteroarylpiperazinderivat för användning vid behandling av Alzheimers sjukdom.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används för framställning av heteroarylpiperazinderivat för användning vid behandling
av Alzheimers sjukdom.’
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19646-07-2
Molekylformel C5H4Cl2N2O
Molekylvikt (g/mol) 179.00
MDL-nummer MFCD02685670
InChI-nyckel ZTHHRSBDBPCCMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-methoxy-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy, 2,4-dichloropyrimidin-5-yl methyl ether, 5-methoxy-2,4-dichloro pyrimidine, pubchem7076, ksc490s5l, 2,4 dichloro-5-methoxypyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy-pyrimidin, 2,6-dichloro-5-methoxy pyrimidine
PubChem CID 601401
IUPAC-namn 2,4-diklor-5-metoxipyrimidin
LEDER COC1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Smältpunkt 66°C to 70°C
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 179
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.