Läs mer
2,4-diklor-5-metylbensensulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 11428607
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428607 50 g 50g
11408607 2.5 g 2.5g
11418607 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19718.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 28286-86-4 | C7H5Cl3O2S | 259,53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28286-86-4
Molekylformel C7H5Cl3O2S
Molekylvikt (g/mol) 259.53
MDL-nummer MFCD00044016
InChI-nyckel DFBKCDYLPLBSJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzenesulfonylchloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzene-1-sulphonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylphenylsulfonyl chloride, acmc-1cpwo, 2,4-dichloro-5-methylphenyl chlorosulfone, 2,4-dichloro-5-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzene sulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride,2,4-dichloro-5-methyl
PubChem CID 119914
LEDER CC1=CC(=C(Cl)C=C1Cl)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-5-methylbenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 70 °C till 73 °C
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Känslig för fukt
IUPAC-namn 2,4-diklor-5-metylbensen-l-sulfonylklorid
Formel vikt 259.54
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.