Läs mer
2,4-diklor-5-metylpyrimidin, 98 %
Produktkod. 15491368
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15491368 1 g 1g
15411378 250 mg 250mg
15401378 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55206.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 1780-31-0 | C5H4Cl2N2 | 163,001 g/mol
2,4-diklor-5-metylpyrimidin, används vid syntes av (2-klor-6-metyl-pyrimidin-4-yl)-(2,3-dihydro-bensotiazol-6-yl)-amin. Det kan reagera med piperidin för att producera 2-klor-5-metyl-4-piperidin-1-yl-pyrimidin. Denna reaktion kommer att behöva lösningsmedelsdioxan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,4-diklor-5-metylpyrimidin, används vid syntes av (2-klor-6-metyl-pyrimidin-4-yl)-(2,3-dihydro-bensotiazol-6-yl)-amin. Det kan reagera med piperidin för att producera 2-klor-5-metyl-4-piperidin-1-yl-pyrimidin. Denna reaktion kommer att behöva lösningsmedelsdioxan.
Löslighet Löslig
i kloroform, eter, etylacetat och toluen
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1780-31-0
Molekylformel C5H4Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 163.001
MDL-nummer MFCD00023197
InChI-nyckel DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl, 5-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl pyrimidine, 2, 4-dichloro-5-methylpyrimidine, 2,4-dichlor-5-methylpyrimidin, pubchem5288, zlchem 1254, acmc-1bsov, ksc178k6p
PubChem CID 74508
IUPAC-namn 2,4-diklor-5-metylpyrimidin
LEDER CC1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Smältpunkt 26 °C till 28 °C
Densitet 1.39
Kokpunkt 108 °C till 109 °C (11 mmHg)
Flampunkt 113 °C (235 °F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, eter, etylacetat och toluen
Formel vikt 163.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.