Läs mer
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine, 98%
Produktkod. p-7036801
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15411378
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55206.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1780-31-0 | C5H4Cl2N2 | 163.001 g/mol
2,4-diklor-5-metylpyrimidin, används vid syntes av (2-klor-6-metyl-pyrimidin-4-yl)-(2,3-dihydro-bensotiazol-6-yl)-amin. Det kan reagera med piperidin för att producera 2-klor-5-metyl-4-piperidin-1-yl-pyrimidin. Denna reaktion kommer att behöva lösningsmedelsdioxan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine, is used in the synthesis of (2-chloro-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-(2,3-dihydro-benzothiazol-6-yl)-amine. It can react with piperidineto produce 2-chloro-5-methyl-4-piperidin-1-yl-pyrimidine. This reaction will need solvent dioxane.
Solubility
Soluble in chloroform, ether, ethyl acetate and toluene
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1780-31-0
Molekylformel C5H4Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 163.001
MDL-nummer MFCD00023197
InChI-nyckel DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl, 5-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl pyrimidine, 2, 4-dichloro-5-methylpyrimidine, 2,4-dichlor-5-methylpyrimidin, pubchem5288, zlchem 1254, acmc-1bsov, ksc178k6p
PubChem CID 74508
IUPAC-namn 2,4-dichloro-5-methylpyrimidine
LEDER CC1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Smältpunkt 26°C to 28°C
Densitet 1.39
Kokpunkt 108°C to 109°C (11 mmHg)
Flampunkt 113°C (235°F)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,ether,ethyl acetate and toluene
Formel vikt 163.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.