Läs mer
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine, 98%
Produktkod. 10624195 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10624195 5 g Glass bottle 5g
10410934 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10624195 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398290050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1780-31-0 | C5H4Cl2N2 | 163.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1780-31-0
Molekylformel C5H4Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 163.01
InChI-nyckel DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl, 5-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl pyrimidine, 2, 4-dichloro-5-methylpyrimidine, 2,4-dichlor-5-methylpyrimidin, pubchem5288, zlchem 1254, acmc-1bsov, ksc178k6p
PubChem CID 74508
IUPAC-namn 2,4-dichloro-5-methylpyrimidine
LEDER CC1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Smältpunkt 26.0°C to 28.0°C
Densitet 1.3900g/mL, 1.39
Kokpunkt 109.0°C (11.0 mmHg)
Flampunkt 113°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 163.01
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.