Läs mer
2,4-diklor-5-metylpyrimidin, TRC
Produktkod. 30381289
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30381289 1 g
1 options
Produktkod. 30381289 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4355001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine**Toxic, Stench**
CAS 1780-31-0
Molekylformel C5 H4 Cl2 N2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H4Cl2N2/c1-3-2-8-5(7)9-4(3)6/h2H,1H3
LEDER Cc1cnc(Cl)nc1Cl
IUPAC-namn 2,4-diklor-5-metylpyrimidin
Molekylvikt (g/mol) 163
Formel vikt 161.9752