Läs mer
2,4-diklor-5-metylpyrimidin, TRC
Produktkod. 30380030
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30380030 25 g
1 options
Produktkod. 30380030 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43550025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine**Toxic, Stench**
CAS 1780-31-0
Molekylformel C5 H4 Cl2 N2
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C5H4Cl2N2/c1-3-2-8-5(7)9-4(3)6/h2H,1H3
LEDER Cc1cnc(Cl)nc1Cl
IUPAC-namn 2,4-diklor-5-metylpyrimidin
Molekylvikt (g/mol) 163
Formel vikt 161.9752