Läs mer
2,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11443147
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443147 100 g 100g
11423147 5 g 5g
11433147 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16111.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 400-70-4
Molekylformel C7H2Cl2F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 259.993
MDL-nummer MFCD00007073
InChI-nyckel VLVNHMVSVDVAOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-nitrobenzotrifluoride, 1,5-dichloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzene, 2,4-dichloro-3,5-nitrobenzotrifluoride, benzene, 1,5-dichloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl-1-nitrobenzene, pubchem4862, 2,4-dichloro-5-nitro benzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4,6-dichloronitrobenzene, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl nitrobenzene
PubChem CID 621179
IUPAC-namn 1,5-dichloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
LEDER C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride
Smältpunkt 53°C to 57°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 2467459
Formel vikt 260
Procent renhet 97%