Läs mer
2,4-Dichloro-5-nitrophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichloro-5-nitrophenol |
| CAS | 39489-77-5 |
| Molekylformel | C6H3Cl2NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2NO3/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9(11)12/h1-2,10H |
| LEDER | O=[N](C(C=C(O)C(Cl)=C1)=C1Cl)=O |
| IUPAC-namn | 2,4-dichloro-5-nitrophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 208 |
| Formel vikt | 206.95 |