missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4-Dichloro-5-nitrophenyl Isopropyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichloro-5-nitrophenyl Isopropyl Ether |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9Cl2NO3/c1-5(2)15-9-4-8(12(13)14)6(10)3-7(9)11/h3-5H,1-2H3 |
| Formel vikt | 248.9959 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?