Läs mer
2,4-diklor-5-nitropyrimidin, 97 %
Produktkod. 10873021 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10873021 5 g 5g
10658360 1 g 1g
10535100 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10873021 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435290050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 49845-33-2 | C4HCl2N3O2 | 193,97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 49845-33-2
Molekylformel C4HCl2N3O2
Molekylvikt (g/mol) 193.97
MDL-nummer MFCD00127867
InChI-nyckel INUSQTPGSHFGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-nitro-pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-nitro, 2, 4-dichloro-5-nitropyrimidine, 3-nitro-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-nitro pyrimidine, zlchem 540, pubchem7079, acmc-1ann4, ksc236i7h, 2,4-dichloro5-nitropyrimidine
PubChem CID 521266
IUPAC-namn 2,4-diklor-5-nitropyrimidin
LEDER [O-][N+](=O)C1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dichloro-5-nitropyrimidine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 29 °C till 30 °C
Färg Gult
Kokpunkt 135 °C (17,0 Torr)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 193.98
Procent renhet 97%
Fysisk form Flytande eller lågsmältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.