Läs mer
2,4-Dichloro-5-sulfamoylbenzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30942578
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30942578 25 g 25g
30937269 100 g 100g
30941852 1 kg 1kg
30939133 10 g 10g
30940437 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30942578 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1034125g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-5-sulfamoylbenzoic acid
CAS 2736-23-4
Molekylformel C7H5Cl2NO4S
MDL-nummer MFCD00007931
Kvantitet 25 g
LEDER O=C(O)C1=CC(S(=O)(N)=O)=C(Cl)C=C1Cl
Molekylvikt (g/mol) 270.09
Procent renhet 98%