Läs mer
2,4-Dichloro-5-sulfamoylbenzoic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11430438
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430438 50 g 50g
11440438 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24589.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2736-23-4 | Molecular Formula: C7H5Cl2NO4S | Molecular Weight: 270.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2736-23-4
Molekylformel C7H5Cl2NO4S
Molekylvikt (g/mol) 270.08
MDL-nummer MFCD00007931
InChI-nyckel ZSHHRBYVHTVRFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lasamide, 5-aminosulfonyl-2,4-dichlorobenzoic acid, 2,4-dichloro-5-sulphamoylbenzoic acid, 2,4-dichloro-5-sulfamoyl-benzoic acid, unii-leg53tf0sn, 2,4-dichloro-5-sulfamylbenzoic acid, benzoic acid, 5-aminosulfonyl-2,4-dichloro, leg53tf0sn, 3-sulfamoyl-4,6-dichlorobenzoic acid, benzoic acid, 2,4-dichloro-5-sulfamoyl
PubChem CID 17655
IUPAC-namn 2,4-diklor-5-sulfamoylbensoesyra
LEDER C1=C(C(=CC(=C1S(=O)(=O)N)Cl)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-5-sulfamoylbenzoic acid
Smältpunkt 230 °C till 232 °C (dekomposition)
Kvantitet 50 g
Formel vikt 270.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.