Läs mer
2,4-diklor-5-sulfamoylbensoesyra, TRC
Produktkod. 30371739
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30371739 1 g
1 options
Produktkod. 30371739 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4359801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid
CAS 2736-23-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 H5 Cl2 N O4 S
Kvantitet 1 g
Synonym 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Imp. B (EP)
InChI formel InChI=1S/C7H5Cl2NO4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14)
LEDER NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1Cl
IUPAC-namn 2,4-diklor-5-sulfamoylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 270.09
Formel vikt 268.9316